missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

6-Hydroxyflavon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7027941
33.86 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
6665-83-4
C15H10O3
238.242
MFCD00017329
GPZYYYGYCRFPBU-UHFFFAOYSA-N
6-hydroxyflavone, 6-monohydroxyflavone, 6-hydroxy-2-phenyl-4-benzopyrone, 6-hydroxy-2-phenyl-chromen-4-one, 6-hydroxy-2-phenyl-4h-chromen-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 6-hydroxy-2-phenyl, 6-hydroxy-flavone, 6-hydroxy flavone, 6-hydroxyflavone, 10
72279
CHEBI:34472
6-Hydroxy-2-phenylchromen-4-on
C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=O)C3=C(O2)C=CC(=C3)O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
6665-83-4
C15H10O3
238.242
MFCD00017329
GPZYYYGYCRFPBU-UHFFFAOYSA-N
6-hydroxyflavone, 6-monohydroxyflavone, 6-hydroxy-2-phenyl-4-benzopyrone, 6-hydroxy-2-phenyl-chromen-4-one, 6-hydroxy-2-phenyl-4h-chromen-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 6-hydroxy-2-phenyl, 6-hydroxy-flavone, 6-hydroxy flavone, 6-hydroxyflavone, 10
72279
CHEBI:34472
6-Hydroxy-2-phenylchromen-4-on
C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=O)C3=C(O2)C=CC(=C3)O

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 6-Hydroxyflavone
Schmelzpunkt 234°C to 236°C
Menge 1 g
Beilstein 15827
Formelmasse 238.25
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'