Learn More
6-Hydroxymelatonin Glucuronide, TRC
Artikelnummer. 30390915
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30390915 5 mg
30398246 10 mg
30407494 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30390915 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9446205MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 94840-69-4
Summenformel C19H24N2O9
Molekulargewicht (g/mol) 424.4
Synonym 3-[2-(Acetylamino)ethyl]-5-methoxy-1H-indol-6-yl beta-D-Glucopyranosiduronic Acid
IUPAC-Name (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[[3-(2-acetamidoethyl)-5-methoxy-1H-indol-6-yl]oxy]-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid
SMILES COc1cc2c(CCNC(=O)C)c[nH]c2cc1O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Hydroxymelatonin Glucuronide
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H24N2O9/c1-8(22)20-4-3-9-7-21-11-6-13(12(28-2)5-10(9)11)29-19-16(25)14(23)15(24)17(30-19)18(26)27/h5-7,14-17,19,21,23-25H,3-4H2,1-2H3,(H,20,22)(H,26,27)/t14-,15-,16+,17-,19+/m0/s1
Formelmasse 424.1482