missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

6-Hydroxynaphthalen-2-boronsäure-Pinacolester, 96 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7054429
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
269410-21-1
C16H19BO3
270.135
MFCD20486767
FEOQRVDXBOSJLZ-UHFFFAOYSA-N
6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl naphthalen-2-ol, 6-hydroxynaphthalene-2-boronic acid pinacol ester, 6-hydroxy-2-naphthaleneboronic acid, pinacol ester, 6-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl naphthalen-2-ol, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl naphthalen-2-ol
21923963
6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)naphthalen-2-ol
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC3=C(C=C2)C=C(C=C3)O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
269410-21-1
C16H19BO3
270.135
MFCD20486767
FEOQRVDXBOSJLZ-UHFFFAOYSA-N
6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl naphthalen-2-ol, 6-hydroxynaphthalene-2-boronic acid pinacol ester, 6-hydroxy-2-naphthaleneboronic acid, pinacol ester, 6-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl naphthalen-2-ol, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl naphthalen-2-ol
21923963
6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)naphthalen-2-ol
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC3=C(C=C2)C=C(C=C3)O

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 6-Hydroxynaphthalene-2-boronic acid pinacol ester
Farbe Weiß
Menge 250 mg
Formelmasse 270.13
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Fest
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'