Learn More
6-Hydroxypyridin-2-carbonsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228728
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
19621-92-2
C6H5NO3
139.11
MFCD00192220
VRCWSYYXUCKEED-UHFFFAOYSA-N
6-hydroxypicolinic acid, 6-hydroxy-2-pyridinecarboxylic acid, 6-hydroxypyridine-2-carboxylic acid, 6-oxo-1,6-dihydropyridine-2-carboxylic acid, 6-carboxy-2-hydroxy-pyridine, 6-hydroxy-2-pyridine carboxylic acid, 6-hydroxy-2-pyridinecarboxylicacid, 2-pyridinecarboxylic acid, 1,6-dihydro-6-oxo, 2-pyridinecarboxylicacid, 1,6-dihydro-6-oxo, 2-pyridinecarboxylic acid,1,6-dihydro-6-oxo
242721
6-Oxo-1H-Pyridin-2-Carbonsäure
C1=CC(=O)NC(=C1)C(=O)O
19621-92-2
C6H5NO3
139.11
MFCD00192220
VRCWSYYXUCKEED-UHFFFAOYSA-N
6-hydroxypicolinic acid, 6-hydroxy-2-pyridinecarboxylic acid, 6-hydroxypyridine-2-carboxylic acid, 6-oxo-1,6-dihydropyridine-2-carboxylic acid, 6-carboxy-2-hydroxy-pyridine, 6-hydroxy-2-pyridine carboxylic acid, 6-hydroxy-2-pyridinecarboxylicacid, 2-pyridinecarboxylic acid, 1,6-dihydro-6-oxo, 2-pyridinecarboxylicacid, 1,6-dihydro-6-oxo, 2-pyridinecarboxylic acid,1,6-dihydro-6-oxo
242721
6-Oxo-1H-Pyridin-2-Carbonsäure
C1=CC(=O)NC(=C1)C(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 6-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 273°C to 276°C
Farbe Gelb bis Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 139.11
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.