Learn More
6-Hydroxychinolin-2-carbonsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid |
| CAS | 75434-18-3 |
| Summenformel | C10H7NO3 |
| Menge | 10 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H7NO3/c12-7-2-4-8-6(5-7)1-3-9(11-8)10(13)14/h1-5,12H,(H,13,14) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc2cc(O)ccc2n1 |
| IUPAC-Name | 6-Hydroxychinolin-2-Carbonsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 189.17 |
| Formelmasse | 189.0426 |