Learn More
6-Keto Cyproterone Acetate, TRC
Artikelnummer. 30009446
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
25 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30009446 25 mg 25 Milligramm
30007175 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30009446 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCK18765025MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17184-05-3
Summenformel C24 H30 O5
Molekulargewicht (g/mol) 398.49
Synonym 3'H-Cyclopropa[1,2]pregna-1,4-diene-3,6,20-trione, 1β,2β-dihydro-17-hydroxy-, acetate (8CI), 1α,2α-Methylene-3,6,20-trioxopregna-4-en-17α-yl Acetate, 3,6,20-Trioxo-1β,2β-dihydro-3'H-cyclopropa[1,2]pregna-1,4-dien-17-yl Acetate
SMILES CC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CC(=O)C4=CC(=O)[C@@H]5C[C@@H]5[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Keto Cyproterone Acetate
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C24H30O5/c1-12(25)24(29-13(2)26)8-6-16-14-10-21(28)19-11-20(27)15-9-18(15)23(19,4)17(14)5-7-22(16,24)3/h11,14-18H,5-10H2,1-4H3/t14-,15+,16-,17-,18-,22-,23-,24-/m0/s1
Formelmasse 398.2093
Reinheit (%) >95%