Learn More
6-Mercaptopurin-9-beta-D-ribofuranosid (~90%), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-Mercaptopurine-9-beta-D-ribofuranoside |
| CAS | 574-25-4 |
| Summenformel | C10 H12 N4 O4 S |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 6-Mercaptopurine-9-B-D-Ribofuranoside |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H12N4O4S/c15-1-4-6(16)7(17)10(18-4)14-3-13-5-8(14)11-2-12-9(5)19/h2-4,6-7,10,15-17H,1H2,(H,11,12,19)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(S)ncnc23 |
| IUPAC-Name | (2R,3S,4R,5R)-2-(Hydroxymethyl)-5-(6-sulfanylpurin-9-yl)oxolan-3,4-diol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 284.29 |
| Formelmasse | 284.0579 |