Learn More
6-Mercaptopurine Monohydrate, TRC
Artikelnummer. 30135666
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
2.5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2.50 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30135666 25 g 25 Gramm
30137115 2.5 g 2.50 Gramm
18072750 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30135666 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM22545025G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6112-76-1
Summenformel C5 H4 N4 S . H2 O
Molekulargewicht (g/mol) 170.19
Synonym 6H-Purine-6-thione, 1,2,3,9-tetrahydro-, hydrate (1:1), 6H-Purine-6-thione, 1,7-dihydro-, monohydrate (9CI), Purine-6-thiol, monohydrate (8CI), 6-Mercaptopurine monohydrate, 9H-Purine-6-thiol hydrate, Mercaptopurine hydrate, 7H-Purine-6-thiol hydrate
IUPAC-Name 7H-purine-6-thiol;hydrate
SMILES O.Sc1ncnc2nc[nH]c12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Mercaptopurine monohydrate
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H4N4S.H2O/c10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9-5;/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10);1H2
Formelmasse 170.0262
Reinheit (%) >95%