Learn More
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, TRC
Artikelnummer. 30473819
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30473819 250 mg 250 Milligramm
30476114 50 mg 50 Milligramm
30481983 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30473819 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM268675250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 42923-77-3
Summenformel C10H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 163.22
Synonym 1,2,3,4-Tetrahydro-6-methoxyisoquinoline, 6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
IUPAC-Name 6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
SMILES COC1=CC=C(CNCC2)C2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H13NO/c1-12-10-3-2-9-7-11-5-4-8(9)6-10/h2-3,6,11H,4-5,7H2,1H3
Formelmasse 163.1