missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

6-Methoxy-1-tetralon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-3778995
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1078-19-9
C11H12O2
176.21
MFCD00001695
MNALUTYMBUBKNX-UHFFFAOYSA-N
6-methoxy-1-tetralone, 6-methoxy-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 6-methoxytetralone, 6-methoxy-alpha-tetralone, 1 2h-naphthalenone, 3,4-dihydro-6-methoxy, 6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 6-methoxy-3,4-dihydro-1 2h-naphthalenone, 6-methoxytetralin-1-one, 3,4-dihydro-6-methoxy-1 2h-naphthalenone, 6-methoxy-.alpha.-tetralone
14112
6-Methoxy-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-on
COC1=CC2=C(C=C1)C(=O)CCC2
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1078-19-9
C11H12O2
176.21
MFCD00001695
MNALUTYMBUBKNX-UHFFFAOYSA-N
6-methoxy-1-tetralone, 6-methoxy-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 6-methoxytetralone, 6-methoxy-alpha-tetralone, 1 2h-naphthalenone, 3,4-dihydro-6-methoxy, 6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 6-methoxy-3,4-dihydro-1 2h-naphthalenone, 6-methoxytetralin-1-one, 3,4-dihydro-6-methoxy-1 2h-naphthalenone, 6-methoxy-.alpha.-tetralone
14112
6-Methoxy-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-on
COC1=CC2=C(C=C1)C(=O)CCC2

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 6-Methoxy-1-tetralone
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 77.0°C to 79.0°C
Farbe Braun bis gelb
Siedepunkt 171.0°C (11.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Beilstein 09, II, 889
Merck Index 15, 6074
Formelmasse 176.21
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'