missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

6-Methoxy-2-Naphthylmagnesiumbromid, 0.5-M-Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number 10311770
Click to view available options
Menge:
50 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

 

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 6-Methoxy-2-naphthylmagnesium bromide
CAS 38046-82-1, 109-99-9
CAS Min. % 10.82, 83.76
CAS Max. % 16.24, 89.18
Farbe Braun
Dichte 0.9660g/mL
Flammpunkt −25°C
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Summenformel C11H9BrMgO
MDL-Nummer MFCD01311488
Menge 50 mL
Relative Dichte 0.966
Synonym 6-methoxy-2-naphthylmagnesium bromide, sogqgmfueumyjd-uhfffaoysa-m, 6-methoxynaphthalen-2-ylmagnesium bromide, 4-fluorobenzylmagnesium chloride 0.25m, 6-methoxy-2-naphthylmagnesium bromide, 0.5m in thf, 6-methoxy-2-naphthylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 6-methoxy-2-naphthylmagnesium bromide solution, 0.5 m in thf, grignard reagent
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts
InChI-Schlüssel SOGQGMFUEUMYJD-UHFFFAOYSA-M
SMILES COC1=CC2=CC=C([Mg]Br)C=C2C=C1
IUPAC-Name Magnesium;6-methoxy-2H-naphthalen-2-id;Bromid
Molekulargewicht (g/mol) 261.40
PubChem CID 11242453
Formelmasse 261.4
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Methoxy-2-naphthylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.

RUO – Nur für Forschungszwecke

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'