Learn More
6-Methoxyindol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7047388
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
3189-13-7
C9H9NO
147.18
MFCD00022780
QJRWYBIKLXNYLF-UHFFFAOYSA-N
6-methoxyindole, 1h-indole, 6-methoxy, indole, 6-methoxy, 1h-indol-6-yl methyl ether, 6-methoxy indole, pubchem1701, acmc-209hph, opera_id_1903, 6-methyloxy-1h-indole
76659
6-methoxy-1H-indole
COC1=CC=C2C=CNC2=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
3189-13-7
C9H9NO
147.18
MFCD00022780
QJRWYBIKLXNYLF-UHFFFAOYSA-N
6-methoxyindole, 1h-indole, 6-methoxy, indole, 6-methoxy, 1h-indol-6-yl methyl ether, 6-methoxy indole, pubchem1701, acmc-209hph, opera_id_1903, 6-methyloxy-1h-indole
76659
6-methoxy-1H-indole
COC1=CC=C2C=CNC2=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 6-Methoxyindole
Schmelzpunkt 90°C to 94°C
Siedepunkt 105°C (0.2 mmHg)
Menge 250 mg
Beilstein 116483
Empfindlichkeit Light sensitive
Formelmasse 147.18
Reinheit (%) ≥98%