Learn More
6-Methoxyindole, 98%, Thermo Scientific™
Catalog Number 10487592
Click to view available options
Menge:
500 mg
Verpackung:
Glass Bottle
Chemischer Name oder Material 6-Methoxyindole
Namenshinweis 98%
CAS 3189-13-7
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 90.0°C to 94.0°C
Farbe White
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glass Bottle
Summenformel C9H9NO
MDL-Nummer MFCD00022780
Menge 500 mg
Beilstein 21, 22
Synonym 6-methoxyindole, 1h-indole, 6-methoxy, indole, 6-methoxy, 1h-indol-6-yl methyl ether, 6-methoxy indole, pubchem1701, acmc-209hph, opera_id_1903, 6-methyloxy-1h-indole
InChI-Schlüssel QJRWYBIKLXNYLF-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=C2C=CNC2=C1
IUPAC-Name 6-methoxy-1H-indole
Molekulargewicht (g/mol) 147.18
PubChem CID 76659
Formelmasse 147.18
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Shiny Crystals