Learn More
6-Methoxypyridin-2-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15446038
Click to view available options
Menge:
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Inkompatibel mit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 6-Methoxypyridine-2-carboxylic acid
CAS 26893-73-2
Schmelzpunkt 130°C to 134°C
Summenformel C7H7NO3
MDL-Nummer MFCD06800962
Menge 1 g
Synonym 6-methoxypicolinic acid, 6-methoxy-2-pyridinecarboxylic acid, 2-methoxy-6-picolinic acid, 2-methoxy-6-picolinicacid, 2-pyridinecarboxylic acid, 6-methoxy, picolinic acid, 6-methoxy, 6-methoxy-pyridine-2-carboxylic acid, pubchem15165, 6-methoxypyridine-2-carboxylicacid, acmc-1cccg
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
InChI-Schlüssel KSWBODXXZITTPO-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=CC(=N1)C(=O)O
IUPAC-Name 6-Methoxypyridin-2-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 153.137
PubChem CID 570891
Formelmasse 153.14
Reinheit (%) 97%