Learn More
6-Methyl-1-octanol, TRC
Artikelnummer. 30474636
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30474636 500 mg 500 Milligramm
30475314 100 mg 100 Milligramm
30474250 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30474636 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM219480500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38514-05-5
Summenformel C9H20O
Molekulargewicht (g/mol) 144.25
IUPAC-Name 6-methyloctan-1-ol
SMILES CCC(C)CCCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Methyl-1-octanol
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H20O/c1-3-9(2)7-5-4-6-8-10/h9-10H,3-8H2,1-2H3
Formelmasse 144.1514