Learn More
6-Methyl-2-Pyridincarboxaldehyd 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10035953
340.68 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1122-72-1
C7H7NO
121.14
MFCD00006291
AHISYUZBWDSPQL-UHFFFAOYSA-N
6-methyl-2-pyridinecarboxaldehyde, 6-methylpicolinaldehyde, 2-formyl-6-methylpyridine, 6-methylpyridine-2-carboxaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde, 6-methyl, 6-methylpyridine-2-aldehyde, 2-formyl-6-picoline, 6-methyl-2-pyridinecarbaldehyde, 6-methyl-2-picolinaldehyde, 6-methylpyridyl-2-aldehyde
70737
6-Methylpyridine-2-Carbaldehyd
CC1=CC=CC(=N1)C=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1122-72-1
C7H7NO
121.14
MFCD00006291
AHISYUZBWDSPQL-UHFFFAOYSA-N
6-methyl-2-pyridinecarboxaldehyde, 6-methylpicolinaldehyde, 2-formyl-6-methylpyridine, 6-methylpyridine-2-carboxaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde, 6-methyl, 6-methylpyridine-2-aldehyde, 2-formyl-6-picoline, 6-methyl-2-pyridinecarbaldehyde, 6-methyl-2-picolinaldehyde, 6-methylpyridyl-2-aldehyde
70737
6-Methylpyridine-2-Carbaldehyd
CC1=CC=CC(=N1)C=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 6-Methyl-2-pyridinecarboxaldehyde
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 31°C to 33°C
Farbe Braun bis Gelb
Flammpunkt 68°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH(C5H3N)COH
Brechungsindex 1.527
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 750g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in ether and acetone
Formelmasse 121.14
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Methyl-2-pyridinecarboxaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.