Learn More
6-Methyl-2-pyridinmethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Use as primary and secondary intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Als primäres und sekundäres Zwischenprodukt verwenden:
Löslichkeit
Niedrig löslich in Wasser, hochlöslich in Ethanol, Essigsäure Löslich in Benzol, Toluol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und starken Reduktionsmitteln fernhalten. Unter einer inerten Atmosphäre lagern.
Als primäres und sekundäres Zwischenprodukt verwenden:
Löslichkeit
Niedrig löslich in Wasser, hochlöslich in Ethanol, Essigsäure Löslich in Benzol, Toluol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und starken Reduktionsmitteln fernhalten. Unter einer inerten Atmosphäre lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 6-Methyl-2-pyridinemethanol |
Schmelzpunkt | 32°C to 34°C |
Siedepunkt | 105°C to 108°C (12 mmHg) |
Flammpunkt | 109°C (228°F) |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Low soluble in water,high soluble in ethanol,acetic acid. Soluble in benzene,toluene. |
Formelmasse | 123.15 |
Reinheit (%) | 98% |