Learn More
6-Methyl-3-pyridinol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-Methyl-3-pyridinol |
| CAS | 1121-78-4 |
| Summenformel | C6H7NO |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 6-Methyl-3-pyridol, 2-Methyl-5-hydroxypyridine, 2-Methyl-5-pyridinol, 3-Hydroxy-6-methylpyridine, 5-Hydroxy-2-methylpyridine, 5-Hydroxy-2-picoline 6-Methyl-3-hydroxypyridine, 6-Methyl-3-pyridinol, NSC 27963 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H7NO/c1-5-2-3-6(8)4-7-5/h2-4,8H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(O)cn1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 109.13 |
| Formelmasse | 109.0528 |