Learn More
6-Methyl-5-Hepten-2-on, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11394639
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11394639 25 g 25 Gramm
11450953 100 g 100 Gramm
11460953 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11394639 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13335.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 110-93-0 | C8H14O | 126.20 g/mol
6-Methyl-hepten-2-one is used in the synthesis of thyrsiferyl 23-Acetate which acts as an anti-leukemic inducer of apoptosis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
6-Methyl-Hepten-2-on wird bei der Synthese von Thyrsiferyl-Acetat23 verwendet, das als Anti-Leukämieinduktor der Apoptose wirkt.
Löslichkeit
Löslich in Methanol und Chloroform.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-93-0
Summenformel C8H14O
Molekulargewicht (g/mol) 126.20
MDL-Nummer MFCD00008905
InChI-Schlüssel UHEPJGULSIKKTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methyl-5-hepten-2-one, sulcatone, methylheptenone, 5-hepten-2-one, 6-methyl, 2-methyl-2-hepten-6-one, methyl heptenone, 6-methyl-5-heptene-2-one, heptenone, methyl, 2-methyl-6-oxo-2-heptene, 2-oxo-6-methylhept-5-ene
PubChem CID 9862
ChEBI CHEBI:16310
IUPAC-Name 6-Methylhept-5-en-2-on
SMILES CC(C)=CCCC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Methyl-5-hepten-2-one
Schmelzpunkt -67°C
Dichte 0.855
Siedepunkt 172°C to 174°C
Flammpunkt 56°C (133°F)
Brechungsindex 1.439
Menge 25 g
UN-Nummer UN1224
Beilstein 1741705
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol and chloroform.
Formelmasse 126.2
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Methyl-5-hepten-2-one
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 6-methyl-5-hepten-2-one