Learn More
6-Methyl-5-(phenylmethoxy)-3,4-pyridindicarbonsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-Methyl-5-(phenylmethoxy)-3,4-pyridinedicarboxylic Acid |
| CAS | 7442-23-1 |
| Summenformel | C15H13NO5 |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | 5-(Benzyloxy)-6-methyl-3,4-pyridinedicarboxylic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H13NO5/c1-9-13(21-8-10-5-3-2-4-6-10)12(15(19)20)11(7-16-9)14(17)18/h2-7H,8H2,1H3,(H,17,18)(H,19,20) |
| SMILES | Cc1ncc(C(=O)O)c(C(=O)O)c1OCc2ccccc2 |
| IUPAC-Name | 6-Methyl-5-phenylmethoxypyridin-3,4-dicarbonsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 287.27 |
| Formelmasse | 287.0794 |