missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

6-Methyl-hepten-2-one, TRC

Artikelnummer. 17913295
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17913295 25 g 25 Gramm
17953945 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17913295 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM31190025G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 110-93-0
Summenformel C8 H14 O
Molekulargewicht (g/mol) 126.1962
Synonym Isoprenylacetone, 5-Hepten-2-one, 6-methyl-, 6-Methyl-5-hepten-2-one, 2-Methyl-2-hepten-6-one, 2-Methyl-2-heptene-6-ketone, 2-Methyl-2-heptene-6-one, 2-Methyl-6-oxo-2-heptene, 2-Oxo-6-methylhept-5-ene, 6-Methyl-5-hepten-2-ketone, 6-Methyl-5-heptene-2-one, 6-Methyl-δ5-hepten-2-one, Isoprenylacetone, Methylheptenone, NSC 15294, NSC 66569, Prenylacetone, Sulcatone, 2-Methyl-2-hepten-6-one, 2-Methyl-2-heptene-6-ketone, 2-Methyl-2-heptene-6-one, 2-Methyl-6-oxo-2-heptene, 2-Oxo-6-methylhept-5-ene, 6-Methyl-5-hepten-2-ketone, 6-Methyl-5-hepten-2-one, 6-Methyl-5-heptene-2-one, 6-Methyl-δ5-hepten-2-one, Isoprenylacetone, Methylheptenone, NSC 15294, NSC 66569, Prenylacetone, Sulcatone
IUPAC-Name 6-methylhept-5-en-2-one
SMILES CC(=CCCC(=O)C)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 6-Methyl-hepten-2-one
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H14O/c1-7(2)5-4-6-8(3)9/h5H,4,6H2,1-3H3
Formelmasse 126.1045
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.