Learn More
6-Methylmyosmin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-Methyl Myosmine |
| CAS | 77629-49-3 |
| Summenformel | C10 H12 N2 |
| Menge | 25 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H12N2/c1-8-4-5-9(7-12-8)10-3-2-6-11-10/h4-5,7H,2-3,6H2,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(cn1)C2=NCCC2 |
| IUPAC-Name | 5-(3,4-Dihydro-2H-pyrrol-5-yl)-2-methylpyridin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 160.22 |
| Formelmasse | 160.1 |