Learn More
6-Methylbenzimidazol-5-carbonsäure Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11315055
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11315055 1 g 1 Gramm
11445680 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11315055 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H25926.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 10351-76-5 | C9H9ClN2O2 | 212.633 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10351-76-5
Summenformel C9H9ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 212.633
MDL-Nummer MFCD09909565
InChI-Schlüssel QCJPDBNTTAJIRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methyl-1h-1,3-benzodiazole-5-carboxylic acid, 6-methyl-5-benzimidazole carboxylic acid, 1h-benzimidazole-5-carboxylic acid,6-methyl, 1h-benzimidazole-5-carboxylicacid, 6-methyl, 1h-benzimidazole-6-carboxylicacid, 5-methyl, 5-methyl-3h-benzoimidazole-6-carboxylic acid, 5-methyl-1h-benzo d imidazole-6-carboxylic acid, 1h-benzimidazole-5-carboxylic acid, 6-methyl-9ci
PubChem CID 45925698
IUPAC-Name 6-Methyl-1H-Benzimidazol-5-Carbonsäure;Hydrochlorid
SMILES CC1=CC2=C(C=C1C(=O)O)N=CN2.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Methylbenzimidazole-5-carboxylic acid hydrochloride
Schmelzpunkt 315°C (decomposition)
Menge 1 g
Formelmasse 212.64
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Methylbenzimidazole-5-carboxylic acidhydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 6-Methylbenzimidazole-5-carboxylic acidhydrochloride