Learn More
6-Methylbenzoxazol, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3779030
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
10531-80-3
C8H7NO
133.15
MFCD00216937
SZWNDAUMBWLYOQ-UHFFFAOYSA-N
6-methylbenzo d oxazole, 6-methylbenzoxazole, 6-methyl-benzooxazole, benzoxazole, 6-methyl
2724969
6-Methyl-1,3-Benzoxazol
CC1=CC2=C(C=C1)N=CO2
10531-80-3
C8H7NO
133.15
MFCD00216937
SZWNDAUMBWLYOQ-UHFFFAOYSA-N
6-methylbenzo d oxazole, 6-methylbenzoxazole, 6-methyl-benzooxazole, benzoxazole, 6-methyl
2724969
6-Methyl-1,3-Benzoxazol
CC1=CC2=C(C=C1)N=CO2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 6-Methylbenzoxazole
CAS Min. % 99.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 29°C to 31°C
Farbe Bernsteinfarben
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99.5+%
Verpackung Glasflasche
Menge 2.5 g
Formelmasse 133.15
Reinheit (%) 99.5+%
Physikalische Form Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Methylbenzoxazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.