missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

6-Methylindol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-3779122
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasampulle mit Schraubverschluss
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
3420-02-8
C9H9N
131.18
MFCD00005682
ONYNOPPOVKYGRS-UHFFFAOYSA-N
n-boc-aniline, tert-butyl phenylcarbamate, n-boc aniline, t-butyl carbanilate, tert-butyl carbanilate, carbanilic acid, tert-butyl ester, carbamic acid, phenyl-, 1,1-dimethylethyl ester, n-tert-butoxycarbonyl aniline, tert-butyl n-phenylurethane, carbanilic acid tert-butyl ester
137930
CC1=CC=C2C=CNC2=C1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
3420-02-8
C9H9N
131.18
MFCD00005682
ONYNOPPOVKYGRS-UHFFFAOYSA-N
n-boc-aniline, tert-butyl phenylcarbamate, n-boc aniline, t-butyl carbanilate, tert-butyl carbanilate, carbanilic acid, tert-butyl ester, carbamic acid, phenyl-, 1,1-dimethylethyl ester, n-tert-butoxycarbonyl aniline, tert-butyl n-phenylurethane, carbanilic acid tert-butyl ester
137930
CC1=CC=C2C=CNC2=C1

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 6-Methylindole
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb bis Braun
Dichte 1.0500g/mL
Siedepunkt 112°C (5.0 mmHg)
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasampulle mit Schraubverschluss
Brechungsindex 1.6060 to 1.608
Menge 250 mg
Beilstein 20, IV, 3214
Relative Dichte 1.05
IUPAC-Name 6-methyl-1H-indole
Formelmasse 131.18
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig nach dem Schmelzen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Methylindole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'