missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

6-Methylmercaptopurin-Ribosid, TRC

Artikelnummer. 30474420
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30474420 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30474420 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM321035250MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 6-Methylmercaptopurine Riboside
CAS 342-69-8
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C11 H14 N4 O4 S
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H14N4O4S/c1-20-10-6-9(12-3-13-10)15(4-14-6)11-8(18)7(17)5(2-16)19-11/h3-5,7-8,11,16-18H,2H2,1H3/t5-,7-,8-,11-/m1/s1
SMILES CSc1ncnc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
IUPAC-Name (2R,3S,4R,5R)-2-(Hydroxymethyl)-5-(6-Methylsulfanylpurin-9-yl)oxolan-3,4-diol
Molekulargewicht (g/mol) 298.32
Formelmasse 298.0736
Reinheit (%) >95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.