Learn More
6-Methylmercaptopurin-Ribosid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-Methylmercaptopurine Riboside |
| CAS | 342-69-8 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C11 H14 N4 O4 S |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H14N4O4S/c1-20-10-6-9(12-3-13-10)15(4-14-6)11-8(18)7(17)5(2-16)19-11/h3-5,7-8,11,16-18H,2H2,1H3/t5-,7-,8-,11-/m1/s1 |
| SMILES | CSc1ncnc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O |
| IUPAC-Name | (2R,3S,4R,5R)-2-(Hydroxymethyl)-5-(6-Methylsulfanylpurin-9-yl)oxolan-3,4-diol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 298.32 |
| Formelmasse | 298.0736 |
| Mehr anzeigen |