Learn More
6-Methylchinolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15254218
Click to view available options
Menge:
100 g
91-62-3
C10H9N
143.19
MFCD00006804
LUYISICIYVKBTA-UHFFFAOYSA-N
quinoline, 6-methyl, p-toluquinoline, 6-methyl-quinoline, tolliquinoline, p, ccris 407, fema no. 2744, quinoline, 6-methyl-8ci,9ci, dsstox_cid_887, dsstox_rid_75844, dsstox_gsid_20887
7059
6-Methylchinolin
CC1=CC=C2N=CC=CC2=C1
91-62-3
C10H9N
143.19
MFCD00006804
LUYISICIYVKBTA-UHFFFAOYSA-N
quinoline, 6-methyl, p-toluquinoline, 6-methyl-quinoline, tolliquinoline, p, ccris 407, fema no. 2744, quinoline, 6-methyl-8ci,9ci, dsstox_cid_887, dsstox_rid_75844, dsstox_gsid_20887
7059
6-Methylchinolin
CC1=CC=C2N=CC=CC2=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 6-Methylquinoline
Namenshinweis 95%
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb bis orange
Dichte 1.0600g/mL
Siedepunkt 256.0°C to 260.0°C
Flammpunkt >113°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.6125 to 1.6145
Menge 100 g
Relative Dichte 1.06
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ethanol
Formelmasse 143.19
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Methylquinoline, 98%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.