Learn More
6-Methylthioguanine-d3, TRC
Artikelnummer. 30469541
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30469541 500 mg 500 Milligramm
30473244 250 mg 250 Milligramm
30468073 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30469541 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM330722500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1346601-96-4
Summenformel C6 2H3 H4 N5 S
Molekulargewicht (g/mol) 184.24
Synonym 6-(Trideuteriomethylsulfanyl)-7H-purin-2-amine, 6-Methylthioguanine-d3, 6-Methylthioguanine-D3 (methyl-D3), 2-Amino-6-(methyl-d3)thiopurine, 6-Trideuteromethylthioguanine
IUPAC-Name 6-(trideuteriomethylsulfanyl)-7H-purin-2-amine
SMILES [2H]C([2H])([2H])Sc1nc(N)nc2nc[nH]c12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Methylthioguanine methyl-d3
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H7N5S/c1-12-5-3-4(9-2-8-3)10-6(7)11-5/h2H,1H3,(H3,7,8,9,10,11)/i1D3
Formelmasse 184.061