Learn More
6-Nitro-1H-indazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11413307
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11413307 25 g 25 Gramm
11423307 100 g 100 Gramm
11433307 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11413307 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16213.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 7597-18-4 | C7H5N3O2 | 163.136 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7597-18-4
Summenformel C7H5N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 163.136
MDL-Nummer MFCD00005695
InChI-Schlüssel ORZRMRUXSPNQQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-nitroindazole, 6-nitro-2h-indazole, 6-nitroisoindazole, 1h-indazole, 6-nitro, 2h-indazole, 6-nitro, indazole,6-nitro, ccris 3263, chembl54277, 6ni, 6-nitro-indazol
PubChem CID 24239
IUPAC-Name 6-Nitro-1H-Indazol
SMILES C1=CC2=C(C=C1[N+](=O)[O-])NN=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Nitro-1H-indazole
Schmelzpunkt 179°C to 182°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 25 g
Beilstein 7812
Formelmasse 163.14
Reinheit (%) 97%