Learn More
6-Nitrochromon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11436310
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11436310 1 g 1 Gramm
11446310 5 g 5 Gramm
11456310 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11436310 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27167.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 51484-05-0 | C9H5NO4 | 191.142 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51484-05-0
Summenformel C9H5NO4
Molekulargewicht (g/mol) 191.142
MDL-Nummer MFCD02954226
InChI-Schlüssel ORWADBVBOPTYQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-nitrochromone, 6-nitro-4h-chromen-4-one, 6-nitrobenzopyran-4-one, acmc-20alxw, 6-nitro-4-oxo-4h-1-benzopyran, 6-nitro-4h-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one,6-nitro
PubChem CID 847716
IUPAC-Name 6-Nitrochromen-4-on
SMILES C1=CC2=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(=O)C=CO2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Nitrochromone
Schmelzpunkt 172°C to 175°C
Menge 1 g
Formelmasse 191.15
Reinheit (%) 97%