Learn More
6-Nitroindazol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-Nitroindazole |
| CAS | 7597-18-4 |
| Summenformel | C7 H5 N3 O2 |
| Menge | 50 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H5N3O2/c11-10(12)6-2-1-5-4-8-9-7(5)3-6/h1-4H,(H,8,9) |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc2cn[nH]c2c1 |
| IUPAC-Name | 6-Nitro-1H-Indazol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 163.13 |
| Formelmasse | 163.0382 |