Learn More
6-Nitropiperonyl Alcohol, TRC
Artikelnummer. 30179251
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
250 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
250 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30179251 250 mg 250 Milligramm
30179455 25 mg 25 Milligramm
30179602 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30179251 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN900783250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15341-08-9
Summenformel C8H7NO5
Molekulargewicht (g/mol) 197.14
IUPAC-Name (6-nitro-1,3-benzodioxol-5-yl)methanol
SMILES OCc1cc2OCOc2cc1[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Nitropiperonyl Alcohol
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H7NO5/c10-3-5-1-7-8(14-4-13-7)2-6(5)9(11)12/h1-2,10H,3-4H2
Formelmasse 197.0324