Learn More
6-Nor-6-Cyanodihydroergotamin, TRC
Artikelnummer. 30417106
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
30417106 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30417106 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCN66145010MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 6-Nor-6-cyanodihydroergotamine
CAS 129882-18-4
Summenformel C33H34N6O5
Menge 10 mg
Synonym Indolo[4,3-fg]quinoline','ergotaman-17-nitrile deriv., 8H-Oxazolo[3,2-a]pyrrolo[2,1-c]pyrazine','ergotaman-17-nitrile deriv., (5'alpha,10alpha)-9,10-Dihydro-12'-hydroxy-2'-methyl-3',6',18-trioxo-5'-(phenylmethyl)ergotaman-17-nitrile
InChI-Formel InChI=1S/C33H34N6O5/c1-32(31(42)39-26(13-19-7-3-2-4-8-19)30(41)38-12-6-11-27(38)33(39,43)44-32)36-29(40)21-14-23-22-9-5-10-24-28(22)20(16-35-24)15-25(23)37(17-21)18-34/h2-5,7-10,16,21,23,25-27,35,43H,6,11-15,17H2,1H3,(H,36,40)/t21-,23-,25-,26+,27+,32-,33+/m1/s1
SMILES C[C@@]1(NC(=O)[C@@H]2C[C@H]3[C@@H](Cc4c[nH]c5cccc3c45)N(C2)C#N)O[C@@]6(O)[C@@H]7CCCN7C(=O)[C@H](Cc8ccccc8)N6C1=O
Molekulargewicht (g/mol) 594.66
Formelmasse 594.2591