Learn More
6-O-Demethyl-Griseofulvin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-O-Demethyl Griseofulvin |
| CAS | 20168-88-1 |
| Summenformel | C16H15ClO6 |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | (1'S,6'R)-7-Chloro-6-hydroxy-2',6-dimethoxy-6'-methylspiro[benzofuran-2(3H),1'-[2]cyclohexene]-3,4'-dione, (1'S-trans)- 7-Chloro-6-hydroxy-2',6-dimethoxy-6'-methylspiro |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H15ClO6/c1-7-4-8(18)5-11(22-3)16(7)15(20)12-10(21-2)6-9(19)13(17)14(12)23-16/h5-7,19H,4H2,1-3H3/t7?,16-/m0/s1 |
| SMILES | O=C1[C@@]2([C@H](C)CC(C=C2OC)=O)OC3=C(Cl)C(O)=CC(OC)=C31 |
| IUPAC-Name | (2S,6'R)-7-Chlor-6-hydroxy-2',4-dimethoxy-6'-methyl-3H-spiro[benzofuran-2,1'-cyclohexan]-2'-en-3,4'-dion |
| Molekulargewicht (g/mol) | 338.74 |
| Formelmasse | 338.06 |