Learn More
6-O-Methylguanin, TRC
Artikelnummer. 30467679
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30467679 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30467679 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM31180010MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-O-Methylguanine
CAS 20535-83-5
Summenformel C6 H7 N5 O
Menge 10 mg
Synonym 179U60, 6-methoxyguanine, Nelarabine related
InChI-Formel InChI=1S/C6H7N5O/c1-12-5-3-4(9-2-8-3)10-6(7)11-5/h2H,1H3,(H3,7,8,9,10,11)
SMILES COc1nc(N)nc2[nH]cnc12
IUPAC-Name 6-Methoxy-9H-purin-2-amin
Molekulargewicht (g/mol) 165.15
Formelmasse 165.0651