Learn More
6-O-Methylguanin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-O-Methylguanine |
| CAS | 20535-83-5 |
| Summenformel | C6 H7 N5 O |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | 179U60, 6-methoxyguanine, Nelarabine related |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H7N5O/c1-12-5-3-4(9-2-8-3)10-6(7)11-5/h2H,1H3,(H3,7,8,9,10,11) |
| SMILES | COc1nc(N)nc2[nH]cnc12 |
| IUPAC-Name | 6-Methoxy-9H-purin-2-amin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 165.15 |
| Formelmasse | 165.0651 |