Learn More
6-Oxa-1-azaspiro-[3.3]-heptanhemioxalat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15404108
466.02 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1380571-72-1
C12H20N2O6
288.3
MFCD22373634
UMKDEMSXCWMHRS-UHFFFAOYSA-N
6-oxa-1-azaspiro 3.3 heptane oxalate 2:1, 6-oxa-1-azaspiro 3.3 heptane hemioxalate, 6-oxa-1-azaspiro 3.3 heptane oxalate 2, bis 6-oxa-1-azaspiro 3.3 heptane oxalate, 6-oxa-1-azaspiro 3.3 heptane,ethanedioate 2:1, oxalic acid-6-oxa-1-azaspiro 3.3 heptane 1/2, bis 6-oxa-1-azaspiro 3.3 heptane ; oxalic acid
71299818
6-Oxa-1-Azaspiro[3.3]Heptan;Oxalsäure
C1CNC12COC2.C1CNC12COC2.C(=O)(C(=O)O)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1380571-72-1
C12H20N2O6
288.3
MFCD22373634
UMKDEMSXCWMHRS-UHFFFAOYSA-N
6-oxa-1-azaspiro 3.3 heptane oxalate 2:1, 6-oxa-1-azaspiro 3.3 heptane hemioxalate, 6-oxa-1-azaspiro 3.3 heptane oxalate 2, bis 6-oxa-1-azaspiro 3.3 heptane oxalate, 6-oxa-1-azaspiro 3.3 heptane,ethanedioate 2:1, oxalic acid-6-oxa-1-azaspiro 3.3 heptane 1/2, bis 6-oxa-1-azaspiro 3.3 heptane ; oxalic acid
71299818
6-Oxa-1-Azaspiro[3.3]Heptan;Oxalsäure
C1CNC12COC2.C1CNC12COC2.C(=O)(C(=O)O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 6-Oxa-1-azaspiro[3.3]heptane hemioxalate
Menge 500 mg
Formelmasse 144.15
Reinheit (%) 95%