Learn More
6-Oxo-1,6-dihydropyridazin-3-carbonsäure Monohydrat, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 6-Hydroxy-3-pyridazinecarboxylic acid monohydrate |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 158.12 |
Reinheit (%) | 97% |