Learn More
6-Phenoxy-3-pyridinamin, ≥ 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 6-Phenoxy-3-pyridinamine |
CAS Min. % | 94.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 186.21 |
Reinheit (%) | 95% |