Learn More
6-Phenylpyrid-3-ylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3522559
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
126370-67-0
C11H10N2
170.22
MFCD04114197
FLIQYTXJLWGVBG-UHFFFAOYSA-N
6-phenyl-3-pyridinamine, 5-amino-2-phenylpyridine, 6-phenylpyrid-3-ylamine, 3-amino-6-phenylpyridine, 3-pyridinamine,6-phenyl, 6-phenyl-pyridin-3-ylamine, 6-phenylpyridine-3-amine, 6-phenyl-3-pyridylamine, acmc-1c4ss, 5-amino-2-phenyl pyridine
2762877
6-phenylpyridin-3-amine
NC1=CN=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
126370-67-0
C11H10N2
170.22
MFCD04114197
FLIQYTXJLWGVBG-UHFFFAOYSA-N
6-phenyl-3-pyridinamine, 5-amino-2-phenylpyridine, 6-phenylpyrid-3-ylamine, 3-amino-6-phenylpyridine, 3-pyridinamine,6-phenyl, 6-phenyl-pyridin-3-ylamine, 6-phenylpyridine-3-amine, 6-phenyl-3-pyridylamine, acmc-1c4ss, 5-amino-2-phenyl pyridine
2762877
6-phenylpyridin-3-amine
NC1=CN=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Chemischer Name oder Material 6-Phenylpyrid-3-ylamine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 170.21
Reinheit (%) 97%