Learn More
6-(Piperidin-1-yl)pyrimidin-2,4-diamin (Desoxyminoxidil), Mikromol™
Artikelnummer. 16676122
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16676122 100 mg 100 Milligramm
17993236 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16676122 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0521.05
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
6-(Piperidin-1-yl)pyrimidin-2,4-diamin (Desoxyminoxidil)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-(Piperidin-1-yl)pyrimidine-2,4-diamine (Desoxyminoxidil)
CAS 24867-26-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 6-(Piperidin-1-yl)pyrimidine-2,4-diamine (Desoxyminoxidil)
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C9 H15 N5
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Minoxidil Imp. E (EP), Minoxidil USP Related Compound E, Minoxidil USP RC E, 6-(Piperidin-1-yl)pyrimidine-2,4-diamine, Desoxyminoxidil, Minoxidil Related Compound E, Minoxidil Impurity E
InChI-Formel InChI=1S/C9H15N5/c10-7-6-8(13-9(11)12-7)14-4-2-1-3-5-14/h6H,1-5H2,(H4,10,11,12,13)
SMILES Nc1cc(nc(N)n1)N2CCCCC2
IUPAC-Name 6-Piperidin-1-ylpyrimidin-2,4-diamin
Molekulargewicht (g/mol) 193.25
Menge 100 mg
Formelmasse 193.1327 g/mol