Learn More
(6-Pyrrolidin-1-ylpyrid-2 -yl)Methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3541166
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Amber Glass Bottle
Bernsteinfarbene Glasflasche
868755-48-0
C10H14N2O
178.235
MFCD09702357
INCLVFBQYYTJLC-UHFFFAOYSA-N
6-pyrrolidin-1-ylpyrid-2-yl methanol, 6-pyrrolidin-1-yl pyridin-2-yl methanol, 2-pyridinemethanol,6-1-pyrrolidinyl, 6-pyrrolidin-1-ylpyridin-2-yl methanol, 6-pyrrolidinyl-2-pyridyl methan-1-ol, 1-2-hydroxymethyl pyridin-2-yl pyrrolidine, 2-hydroxymethyl-6-pyrrolidin-1-yl pyridine
24229483
(6-Pyrrolidin-1-ylpyridin-2-yl)Methanol
C1CCN(C1)C2=CC=CC(=N2)CO
868755-48-0
C10H14N2O
178.235
MFCD09702357
INCLVFBQYYTJLC-UHFFFAOYSA-N
6-pyrrolidin-1-ylpyrid-2-yl methanol, 6-pyrrolidin-1-yl pyridin-2-yl methanol, 2-pyridinemethanol,6-1-pyrrolidinyl, 6-pyrrolidin-1-ylpyridin-2-yl methanol, 6-pyrrolidinyl-2-pyridyl methan-1-ol, 1-2-hydroxymethyl pyridin-2-yl pyrrolidine, 2-hydroxymethyl-6-pyrrolidin-1-yl pyridine
24229483
(6-Pyrrolidin-1-ylpyridin-2-yl)Methanol
C1CCN(C1)C2=CC=CC(=N2)CO
Chemischer Name oder Material (6-Pyrrolidin-1-ylpyrid-2-yl)methanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 178.23
Reinheit (%) 97%