Learn More
6-Pyrrolidin-1-ylpyridin-2-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3522561
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
450368-20-4
C10H12N2O2
192.22
MFCD09064946
HXPHLYQBFPDHNK-UHFFFAOYSA-N
23509740
OC(=O)C1=NC(=CC=C1)N1CCCC1
450368-20-4
C10H12N2O2
192.22
MFCD09064946
HXPHLYQBFPDHNK-UHFFFAOYSA-N
23509740
OC(=O)C1=NC(=CC=C1)N1CCCC1
Chemischer Name oder Material 6-Pyrrolidin-1-ylpyridine-2-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Synonym 6-1-pyrrolidyl pyridine-2-carboxylic acid, 6-pyrrolidin-1-yl picolinic acid, 6-pyrrolidin-1-yl pyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylicacid, 6-1-pyrrolidinyl, 6-pyrrolidinylpyridine-2-carboxylic acid, 6-1-pyrrolidyl pyridine-2-carboxylicacid, 2-pyridinecarboxylicacid,6-1-pyrrolidinyl, 6-1-pyrrolidinyl-2-pyridinecarboxylic acid
IUPAC-Name 6-(Pyrrolidin-1-yl)pyridin-2-carbonsäure
Formelmasse 192.22
Reinheit (%) 97%