Learn More
6-Chinolinecarbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4509877
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
4113-04-6
C10H7NO
157.17
VUAOIXANWIFYCU-UHFFFAOYSA-N
quinoline-6-carbaldehyde, 6-quinolinecarboxaldehyde, 6-quinolinecarbaldehyde, quinoline-6-carboxaldehyde, 6-formylquinoline, 6-quinolinemethanal, pubchem10181, quinolin-6-carbaldehyde, acmc-2097el
765653
4113-04-6
C10H7NO
157.17
VUAOIXANWIFYCU-UHFFFAOYSA-N
quinoline-6-carbaldehyde, 6-quinolinecarboxaldehyde, 6-quinolinecarbaldehyde, quinoline-6-carboxaldehyde, 6-formylquinoline, 6-quinolinemethanal, pubchem10181, quinolin-6-carbaldehyde, acmc-2097el
765653
Chemischer Name oder Material 6-Quinolinecarbaldehyde
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 157.17
Reinheit (%) 97%