Learn More
6-Chinolinecarbaldehyd, 97 %, Maybridge
Marke: Maybridge CC04504DE
Weitere Details : CAS : 4-6-4113 Netto-Gewicht : 0.05500kg
Menge | 5g |
---|---|
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
4113-04-6 | |
157.17 | |
quinoline-6-carbaldehyde, 6-quinolinecarboxaldehyde, 6-quinolinecarbaldehyde, quinoline-6-carboxaldehyde, 6-formylquinoline, 6-quinolinemethanal, pubchem10181, quinolin-6-carbaldehyde, acmc-2097el |
C10H7NO | |
VUAOIXANWIFYCU-UHFFFAOYSA-N | |
765653 |
Spezifikation
6-Quinolinecarbaldehyde | |
5g | |
97% | |
quinoline-6-carbaldehyde, 6-quinolinecarboxaldehyde, 6-quinolinecarbaldehyde, quinoline-6-carboxaldehyde, 6-formylquinoline, 6-quinolinemethanal, pubchem10181, quinolin-6-carbaldehyde, acmc-2097el | |
157.17 | |
157.17 |
Bernsteinfarbene Glasflasche | |
4113-04-6 | |
C10H7NO | |
VUAOIXANWIFYCU-UHFFFAOYSA-N | |
765653 | |
97% |