Learn More
6-(Trifluormethyl)nicotinsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7047988
40.53 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
231291-22-8
C7H3F3NO2
190.10
MFCD00792430
JNYLMODTPLSLIF-UHFFFAOYSA-M
6-trifluoromethyl nicotinic acid, 6-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic acid, 6-trifluoromethylnicotinic acid, 6-trifluoromethyl-nicotinic acid, 2-trifluoromethyl-5-pyridinecarboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl pyridine-5-carboxylic acid, 6-trifluoromethyl-3-pyridinecarboxylic acid
2777551
6-(Trifluormethyl)Pyridin-3-Carbonsäure
[O-]C(=O)C1=CC=C(N=C1)C(F)(F)F
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
231291-22-8
C7H3F3NO2
190.10
MFCD00792430
JNYLMODTPLSLIF-UHFFFAOYSA-M
6-trifluoromethyl nicotinic acid, 6-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic acid, 6-trifluoromethylnicotinic acid, 6-trifluoromethyl-nicotinic acid, 2-trifluoromethyl-5-pyridinecarboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl pyridine-5-carboxylic acid, 6-trifluoromethyl-3-pyridinecarboxylic acid
2777551
6-(Trifluormethyl)Pyridin-3-Carbonsäure
[O-]C(=O)C1=CC=C(N=C1)C(F)(F)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 6-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
Schmelzpunkt 191°C to 192°C
Menge 250 mg
Formelmasse 191.11
Reinheit (%) 97%