Learn More
Brady™ Bradyprinter™ Farbbänder
Entwickelt für erfolgreiche Leistungsfähigkeit auf einer Vielzahl von Materialien, einschließlich Papier, Polyester, Polyimiden und Vinyl
Marke: Brady™ 055752
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.11340kg
Beschreibung
Haltbarkeit und Leistung hängen von der Bindung zwischen dem Farbband und dem Etikett ab.
Serie R4300
- Wachs/Harz-Rezeptur
- Erzeugt eine zuverlässige, scharfe Druckqualität für ausgezeichnete Lesbarkeit des Barcodes
- Beständig gegen Verwischen und Chemikalien
- B x L: 3.27 in. × 984 ft. (8.3 cm × 300 m)
- Harzbasis und hohe Dichte, mit ausgezeichneten Widerstandseigenschaften
- B x L: 2.36 in. × 984 ft. (6 cm × 300 m)
Serie R6200
- Harzbasis, speziell für Etikettierungsanwendungen in rauen Umgebungen entwickelt
- B x L: 2.56 in. × 984 ft. (6.5 cm × 300 m)
Spezifikation
Printer Ribbon | |
BMP71 Label Printer | |
Thermal Transfer | |
2,36 in. | |
1 in. | |
Farbband | |
1 Stk. |
Schwarz | |
Kunstharz | |
984 ft. | |
299,9 m | |
2,54 cm | |
RoHS, 2011/65/EU |