Learn More
Brady™ Druckerbänder für Thermotransferdrucker der IP-druckergeeigneten 6200 Serie
Entwickelt zur Kennzeichnung in rauen Umgebungen
Marke:  Brady™ 066017
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00050kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12869868
  • 180.00 € / 1 Box
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Inklusive Spindel
  • Chemisch, abrieb- und hitzebeständig
  • Kompatibel mit IP300 und IP600 Druckern
  • Innendurchmesser des Kerns: 25.40 mm (1 in.), Tintenseite nach außen
Spezifikation
Spezifikation
Farbband für Thermotransferdrucker
IP300 Thermal Transfer Printer, IP600 Thermal Transfer Printer
984 in.
300 m
25,4 mm Innendurchmesser
Farbband für Thermotransferdrucker der Serie 6200, schwarz, für Brady IP-Drucker geeignet
Farbseite außen
Etikettierung unter ungüntigen Umgebungsbedingungen
Schwarz
Kunstharz
1,5 in.
3,9 cm
300 m x 3,9 cm (984 ft. x 1,5 in.)
Für IP™ geeignet
RoHS 2002/95/EG
1 Stk.