Learn More
6Alpha,9Alpha-Difluoro-11Beta,21-dihydroxy-pregna-1,4,16-triene-3,20-dione, TRC
Artikelnummer. 30387655
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30387655 10 mg
30387326 25 mg
30377560 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30387655 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD45174510MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1270039-29-6
Summenformel C21H24F2O4
Molekulargewicht (g/mol) 378.41
Synonym (6alpha,11beta)-6,9-Difluoro-11,21-dihydroxy-pregna-1,4,16-triene-3,20-dione, (6alpha,11beta)-6,9-Difluoro-11,21-dihydroxypregna-1,4,16-triene-3,20-dione
IUPAC-Name (6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S)-6,9-difluoro-11-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-7,8,11,12,14,15-hexahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
SMILES C[C@]12C[C@H](O)[C@@]3(F)[C@@H](C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC=C2C(=O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6alpha,9alpha-Difluoro-11beta,21-dihydroxy-pregna-1,4,16-triene-3,20-dione
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H24F2O4/c1-19-9-18(27)21(23)14(12(19)3-4-13(19)17(26)10-24)8-16(22)15-7-11(25)5-6-20(15,21)2/h4-7,12,14,16,18,24,27H,3,8-10H2,1-2H3/t12-,14-,16-,18-,19-,20-,21-/m0/s1
Formelmasse 378.1643